2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC450057-1G PC450057-5G
APOSPC450057-1GEA 109 EUR
APOSPC450057-1G APOSPC450057-5G
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01309785
CAS-Nummer: 82791-93-3