2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC450103-5G
APOSPC450103-5GEA 120 EUR
APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Molecular Weight: 307,439 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024302
CAS-Nummer: 887707-25-7