N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-4-nitro-5-(trifluoroacetamido)benzotrifluoride
PC450105-1G PC450105-5G
APOSPC450105-1GEA 162 EUR
APOSPC450105-1G APOSPC450105-5G
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₉H₃BrF₆N₂O₃
Molecular Weight: 381.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584783
CAS-Nummer: 156425-51-3