1H,1H,2H-Perfluor-1-penten 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 764 EUR
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-penten 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-penten
Formel: C₅H₃F₇
Molecular Weight: 196,07 g/mol
Siedepunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III