Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-DL-valinate, 4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline, ethyl ester
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 78.3 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formel: C₇H₉F₆NO₂
Molecular Weight: 253.15 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040845
CAS-Nummer: 78185-92-9