Enoxacin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
PC450274-25G
PC450274-5G
APOSPC450274-25GEA
328
EUR
APOSPC450274-25G
APOSPC450274-5G
Enoxacin
Enoxacin
Formel:
C₁₅H₁₇FN₄O₃ Molecular Weight: 320,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133308 CAS-Nummer: 74011-58-8 |