1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
PC450278-1G
PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA
94.5
EUR
APOSPC450278-1G
APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₈BrF₃ Molecular Weight: 253,062 g/mol Siedepunkt: 90…92 °C/12mmHg Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092900 CAS-Nummer: 1997-80-4 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...