α,α,α-Trifluor-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)toluol, 3-Methylbenzotrifluorid, 1-Methyl-3-(trifluormethyl)benzol
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α,α,α-Trifluor-m-xylol 98%
α,α,α-Trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160.14 g/mol
Siedepunkt: 130 °C
Dichte: 1.148 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190105
CAS-Nummer: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3 III