1-Iodperfluorpropan 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Perfluorpropyliodid, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluor-1-iodpropan

PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 812 EUR
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Iodperfluorpropan 95%
1-Iodperfluorpropan
Formel: C₃F₇I
Molecular Weight: 295,93 g/mol
Siedepunkt: 40…41 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001061
CAS-Nummer: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR