1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(Heptafluorpropoxy)trifluorethen, (1,1,2,2,3,3,3-Heptafluorpropoxy)trifluorethen
PC4513L-100G
PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA
498
EUR
APOSPC4513L-100G
APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Formel:
C₅F₁₀O Molecular Weight: 266,04 g/mol Siedepunkt: 35…36 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191577 CAS-Nummer: 1623-05-8 EINECS: 216-600-2 UN: 1993 ADR: 3,II |