2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 164 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd 97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Formel: C₈H₄F₂O₃
Molecular Weight: 186.11 g/mol
Siedepunkt: 202…203 °C
Dichte: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00792420
CAS-Nummer: 656-42-8