Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4516-100G PC4516-25G
APOSPC4516-100GEA 219 EUR
APOSPC4516-100G APOSPC4516-25G
Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane 97%
Heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane
Formel: C₄Cl₃F₇
Siedepunkt: 98 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,748 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018065
CAS-Nummer: 335-44-4