4-Chlor-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Chlor-6-fluorchinolin
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Molecular Weight: 181.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00278783
CAS-Nummer: 391-77-5