Fluroxen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trifluoroethyl vinyl ether
PC4526-1G PC4526-100MG PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA 499 EUR
APOSPC4526-1G APOSPC4526-100MG APOSPC4526-250MG
Fluroxen 97%
Fluroxen
Formel: C₄H₅F₃O
Siedepunkt: 43…45 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00864407
CAS-Nummer: 406-90-6
EINECS: 206-977-1
UN: 3271
ADR: 3 II