3-Fluorphenethylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 219 EUR
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
3-Fluorphenethylbromid 95%
3-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Siedepunkt: 94 °C/10mmHg
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095397
CAS-Nummer: 25017-13-4