1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H,9H-Perfluorononyl acrylate
PC4534-25G
PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA
499
EUR
APOSPC4534-25G
APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Formel:
C₁₂H₆F₁₆O₂ Molecular Weight: 486,15 g/mol Siedepunkt: 75 °C/1mmHg Dichte: 1,646 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078281 CAS-Nummer: 4180-26-1 EINECS: 224-053-6 |