2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 292 EUR
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molecular Weight: 193.14 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Dichte: 1.321
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061161
CAS-Nummer: 239135-49-0
UN: 2735
ADR: 8 II