2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 21.9 EUR
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 60…62 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: 79,4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042226
CAS-Nummer: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III