2-Bromo-1-chloro-4-trifluoromethoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4547-100G
APOSPC4547-100GEA
139
EUR
APOSPC4547-100G
2-Bromo-1-chloro-4-trifluoromethoxybenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-trifluoromethoxybenzene
Formel:
C₇H₃BrClF₃O Molecular Weight: 275.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797751 CAS-Nummer: 468075-00-5 |