2-Brom-1,3-difluor-5-iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Brom-1,3-difluor-5-iodbenzol
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Molecular Weight: 318,89 g/mol
Schmelzpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797752
CAS-Nummer: 155906-10-8