2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluoroisonicotinic acid
PC4551-1G
PC4551-5G
APOSPC4551-1GEA
132
EUR
APOSPC4551-1G
APOSPC4551-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinic acid
Formel:
C₆HF₄NO₂ Molecular Weight: 195.07 g/mol Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320762 CAS-Nummer: 2875-10-7 |