Hexafluoraceton Trihydrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluoroacetone trihydrate
PC4571-100G
PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA
132
EUR
APOSPC4571-100G
APOSPC4571-25G
Hexafluoraceton Trihydrat 95%
Hexafluoraceton Trihydrat
Formel:
C₃F₆O·3H₂O Molecular Weight: 220,07 g/mol Siedepunkt: 105…108 °C Schmelzpunkt: 18…21 °C Dichte: 1,579 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149061 CAS-Nummer: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 UN: 2552 ADR: 6.1,II |