2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4572-100G PC4572-25G
APOSPC4572-100GEA 0 EUR
APOSPC4572-100G APOSPC4572-25G
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Formel: C₂F₄S₂
Molecular Weight: 164.14 g/mol
Siedepunkt: 47…50 °C
Dichte: 1.582 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053538
CAS-Nummer: 1717-50-6
EINECS: 217-001-9
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR