2-Amino-2'-fluoracetophenon Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-1G PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-1GEA 27.7 EUR
APOSPC4573-1G APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoracetophenon Hydrochlorid 95%
2-Amino-2'-fluoracetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClFNO
Molecular Weight: 189.6146 g/mol
Schmelzpunkt: 199…203 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08532458
CAS-Nummer: 93102-96-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable