2-Amino-4'-fluoracetophenon Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethanone hydrochloride, 2-Amino-4'-fluoroacetophenone Hydrochloride, 4-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoracetophenon Hydrochlorid 95%
2-Amino-4'-fluoracetophenon Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClFNO
Molecular Weight: 189,6146 g/mol
Schmelzpunkt: 238…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00193059
CAS-Nummer: 456-00-8