(2-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.4 EUR
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Schmelzpunkt: 54.5…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117455
CAS-Nummer: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8 II