1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)
PC4581-1G
PC4581-25G
PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA
33.5
EUR
APOSPC4581-1G
APOSPC4581-25G
APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Formel:
F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃ Molecular Weight: 432.06 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191479 CAS-Nummer: 1644-11-7 |