4-(Trifluormethylthio)toluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4582-1G
PC4582-250MG
PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA
123
EUR
APOSPC4582-1G
APOSPC4582-250MG
APOSPC4582-5G
4-(Trifluormethylthio)toluol
4-(Trifluormethylthio)toluol
Formel:
C₈H₇F₃S Molecular Weight: 192,201 g/mol Siedepunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00129190 CAS-Nummer: 352-68-1 |