2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 361 EUR
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃F₃S
Siedepunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04973785
CAS-Nummer: 86093-76-7
UN: 1993
ADR: 3,III