2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 31.9 EUR
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115975
CAS-Nummer: 132927-09-4