(4-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 96 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208.64 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631930
CAS-Nummer: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8 II