4-Ethoxy-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
4-Ethoxy-2-fluor-1-nitrobenzol
Formel: C₈H₈FNO₃
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115633
CAS-Nummer: 28987-48-6