5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4615-1G PC4615-250MG PC4615-5G
APOSPC4615-1GEA 159 EUR
APOSPC4615-1G APOSPC4615-250MG APOSPC4615-5G
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₅FN₄
Molecular Weight: 258.3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568265
CAS-Nummer: 320422-34-2