2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 180 EUR
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O
Schmelzpunkt: 205…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139203
CAS-Nummer: 343375-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III