2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 172 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₈Cl₂FNO
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114572
CAS-Nummer: 93081-15-3