1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 270 EUR
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₈Cl₂FNO
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114574
CAS-Nummer: 317821-68-4