1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4628-1G
PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA
527
EUR
APOSPC4628-1G
APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel:
C₈H₉ClF₃NO Schmelzpunkt: 135…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114578 CAS-Nummer: 215599-92-1 |