Hexafluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Perfluorobenzene

PC4630-250G PC4630-500G PC4630-50G
APOSPC4630-250GEA 219 EUR
APOSPC4630-250G APOSPC4630-500G APOSPC4630-50G
Hexafluorbenzol 99%
Hexafluorbenzol
Formel: C₆F₆
Molecular Weight: 186,06 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Schmelzpunkt: 44351 °C
Dichte: 1,612 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000288
CAS-Nummer: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR