1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 294 EUR
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₈H₉ClF₃NO
Molecular Weight: 227,61 g/mol
Schmelzpunkt: 325…328 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231881
CAS-Nummer: 321574-29-2