2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4633-1G
PC4633-500MG
PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA
172
EUR
APOSPC4633-1G
APOSPC4633-500MG
APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₂₁H₁₄FNO Schmelzpunkt: 89…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316984 CAS-Nummer: 446275-89-4 |