1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]pyrid-2-one-3-carboxylic acid
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 799 EUR
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₅H₉F₆NO₃
Molecular Weight: 365.23 g/mol
Schmelzpunkt: 168…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243697
CAS-Nummer: 338781-55-8