2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G
PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA
69.6
EUR
APOSPC4637-1G
APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formel:
C₉H₇BrClFO Molecular Weight: 265,52 g/mol Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935937 CAS-Nummer: 338982-26-6 |