5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4641-1G
PC4641-500MG
PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA
405
EUR
APOSPC4641-1G
APOSPC4641-500MG
APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉BrF₃NO₃ Molecular Weight: 376,14 g/mol Schmelzpunkt: 187…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935940 CAS-Nummer: 338982-36-8 |