5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 531 EUR
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
Molecular Weight: 213.332 g/mol
Siedepunkt: 65 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01311468
CAS-Nummer: 186496-59-3