1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 74.1 EUR
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat 95%
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molecular Weight: 236,1118 g/mol
Siedepunkt: 40…43 °C/8mmHg
Dichte: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044091
CAS-Nummer: 54052-90-3
UN: 3272
ADR: 3,III