1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 29 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Formel: C₁₀H₆F₈O₂
Siedepunkt: 78…79 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00497882
CAS-Nummer: 3914-19-0