Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
PC4732-100G PC4732-25G
APOSPC4732-100GEA 292 EUR
APOSPC4732-100G APOSPC4732-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formel: C₉H₁₁F₃O₄
Molecular Weight: 240,18 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/1mmHg
Dichte: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02677683
CAS-Nummer: 571-55-1