2-Fluorphenylacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Acetoxy-2-fluorbenzol, Essigsäure(2-fluorphenyl)ester
PC4739-1G PC4739-25G PC4739-5G
APOSPC4739-1GEA 169 EUR
APOSPC4739-1G APOSPC4739-25G APOSPC4739-5G
2-Fluorphenylacetat 98%
2-Fluorphenylacetat
Formel: C₈H₇FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672912
CAS-Nummer: 29650-44-0