ω-Brom-2-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-2'-fluoracetophenon, 2-Brom-1-(2-fluorphenyl)ethan-1-on, α-Brom-2-fluoracetophenon, 2-Fluorphenacylbromid, Brommethyl-o-fluorphenylketon
PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 31.9 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Brom-2-fluoracetophenon 98%
ω-Brom-2-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C
Schmelzpunkt: 25…30 °C
Dichte: 1,574 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00278796
CAS-Nummer: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III