1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
PC4754-100G
APOSPC4754-100GEA 156 EUR
APOSPC4754-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Formel: C₆H₄F₆O₂
Molecular Weight: 222,09 g/mol
Siedepunkt: 31,6…32.4 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040104
CAS-Nummer: 2160-89-6
UN: 3272
ADR: 3,II